Learn More
DiscoverX 2-Arachidonylglycerol
2-Arachidonylglycerol is an agonist for GPR55, CB1 and CB2. Provided as 10mg of dry powder.
Marke:  DiscoverX 92-1226
Encompass
Artikelnummer. 17302549
  • 658.50 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
2-Arachidonylglycerol is an endocannabinoid ester formed by arachidonic acid and glycerol that is expressed in the CNS at much higher levels than anandamide. Has neuromodulatory effects, and is a potent agonist of the GPR55, CB1, and CB2 receptors. Provided as 10mg of dry powder.
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.