Learn More
2-Aminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Beschreibung
A compound has been shown to reversibly block voltage-dependent potassium channels. Also a common impurity from the synthesis of compounds found in hair dye. Used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics. It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wie sich gezeigt hat, blockiert eine Verbindung reversibel spannungsabhängige Kaliumkanäle. Auch eine häufige Verunreinigung durch die Synthese von Verbindungen, die in Haarfarbstoff gefunden werden. Wird als wassermischbares Lösungsmittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Diuretika verwendet. Es wird als Forschungswerkzeug verwendet, um Subtypen des Kaliumkanals zu charakterisieren.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (8 g/100 ml bei 19 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
Wie sich gezeigt hat, blockiert eine Verbindung reversibel spannungsabhängige Kaliumkanäle. Auch eine häufige Verunreinigung durch die Synthese von Verbindungen, die in Haarfarbstoff gefunden werden. Wird als wassermischbares Lösungsmittel und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Diuretika verwendet. Es wird als Forschungswerkzeug verwendet, um Subtypen des Kaliumkanals zu charakterisieren.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (8 g/100 ml bei 19 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminopyridine |
Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
Siedepunkt | 209°C to 211°C |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2671 |
Beilstein | 105785 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,473 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C) |