Learn More
2-Aminoisobuttersäuremethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495970
2-Aminoisobuttersäuremethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495970
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11495970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26550.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl α-aminoisobutyrat wird als spezifisches Substrat des Aminosäuretransportsystems und in Studien über Aminosäuretransportsysteme verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15028-41-8
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.606
MDL-Nummer MFCD00214247
InChI-Schlüssel NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
PubChem CID 13258034
IUPAC-Name Methyl2-amino-2-methylpropanoat;Hydrochlorid
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Chargennummer10157064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Chargennummer10234352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Chargennummer10142850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Name des Produkts
2-Aminoisobuttersäuremethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >