Learn More
2-Aminoethyldiphenylborinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497947
2-Aminoethyldiphenylborinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497947
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11497947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16606.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Aminoethyl diphenylborinate is used for the densitometric determination of flavonoids and TRP activator. It is also used to manipulate intracellular release of calcium ions and in preparation of apoptotic inducers. It serves as a reactant for preparation of apoptotic inducers and in membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminoethyldiphenylborinat wird für die densitometrische Bestimmung von Flavonoiden und TRP-Aktivator verwendet. Es wird auch zur Manipulation der intrazellulären Freisetzung von Calciumionen und zur Vorbereitung von apoptotischen Induktoren verwendet. Es dient als Reaktant für die Vorbereitung von apoptotischen Induktoren und in membrandurchlässigen SOCE-Inhibitoren (Store operated calcuym entry).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 524-95-8
Summenformel C14H16BNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.10
MDL-Nummer MFCD00014823
InChI-Schlüssel BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1598
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoethyl diphenylborinate
Schmelzpunkt 187°C to 190°C
Menge 25 g
Beilstein 2942273
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
IUPAC-Name 2-Diphenylboranyloxyethanamin
Formelmasse 225.1
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog NumberA16606.06,A16606.14
Chargennummer10240570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA16606.06,A16606.14
Chargennummer10223549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16606.06,A16606.14
Chargennummer10207684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16606.06,A16606.14
Chargennummer10174592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16606.06,A16606.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethyl diphenylborinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (2-Aminoethoxy)(diphenyl)borane
Name des Produkts
2-Aminoethyldiphenylborinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >