Learn More
2-Aminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499732
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1904-58-1
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00017056
InChI-Schlüssel GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
PubChem CID 94728
IUPAC-Name 2-Aminobenzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzhydrazide
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 250 g
Beilstein 742811
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) ≥98%