Learn More
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458835
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95211-68-0
Summenformel C10H14N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 210.30
MDL-Nummer MFCD00617279
InChI-Schlüssel LSRQCZCDBRHPHQ-YFKPBYRVSA-N
Synonym 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, 1-benzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, asischem w76235, akos bb-8580, timtec-bb sbb007023, cbmicro_024413, art-chem-bb b006830, cambridge id 5561176
PubChem CID 2852749
IUPAC-Name (6S)-2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxamid
SMILES C[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=C2C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 5 g
Formelmasse 210.3
Reinheit (%) 96%