Learn More
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide |
Schmelzpunkt | 177°C to 181°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 210.3 |
Reinheit (%) | 96% |