Learn More
2-Amino-6-chlorpurin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624622
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10310-21-1
Summenformel C5H4ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
MDL-Nummer MFCD00075252
InChI-Schlüssel RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
PubChem CID 5360349
ChEBI CHEBI:72345
IUPAC-Name 6-Chlor-7H-Purin-2-Amin
SMILES NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chloropurine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.7g/L water (20°C)
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-6-chloropurine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.