Learn More
2-Amino-5-chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479952
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-98-6
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.559
MDL-Nummer MFCD00006324
InChI-Schlüssel MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
PubChem CID 66174
IUPAC-Name 5-Chlorpyridin-2-Amin
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloropyridine
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Siedepunkt 127°C to 129°C (21 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 100 g
Beilstein 108735
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 98%