Learn More
2-Amin-4-(trifluormethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378936
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106447-97-6
Summenformel C6H5F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.115
MDL-Nummer MFCD00077455
InChI-Schlüssel RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 2-amino-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2977
PubChem CID 2778315
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Pyridin-2-Amin
SMILES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Menge 500 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 7869677
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) 99%