Learn More
2-Amino-4,5-Dimethylthiazol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride |
Schmelzpunkt | 273°C to 274°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 164.66 |
Reinheit (%) | 98% |