Learn More
2-Amino-3-Brom-5-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 242.03 |
Reinheit (%) | 97% |