Learn More
2-Amino-3,6-dichlorobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Natriumhypochlorit.
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Natriumhypochlorit.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 150°C to 154°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3266879 |
Synonym | benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 206.03 |
Reinheit (%) | 95% |