Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Amino-2'-Desoxyadenosin, 98 %
Artikelnummer. 15456959
Click to view available options
Menge:
1 g
2'-AdA can be used as starting material for the synthesis of 2'-amino nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-ADA kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von 2′-Aminonukleotiden verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10414-81-0
Summenformel C10H14N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
MDL-Nummer MFCD06657636
InChI-Schlüssel CQKMBZHLOYVGHW-GPGUAWMRNA-N
Synonym 2'-amino-2'-deoxyadenosine, 2-amino-adenosine, 2'-deoxy-2'-aminoadenosine, 2r,3s,4r,5r-4-amino-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 4-amino-5-6-amino-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3-ol, 2ad, 2-amino-2-deoxyadenosine, adenosine, 2'-amino,-2'-deoxy, 2-nh2-da, adenosine,2'-amino-2'-deoxy
PubChem CID 447594
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formelmasse 266.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver