Learn More
2-Allylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2-Allylphenol is an protected intermediate in the synthesis of metabolites of Diclofenac (D436450), a nonsteroidal anti-inflammatory compound an decycloxygenase (COX) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Allylphenol ist ein geschütztes Zwischenprodukt bei der Synthese von Metaboliten von Diclofenac (D436450), einer nichtsteroidalen entzündungshemmenden Verbindung, einem Decycloxygenase (COX)-Hemmer.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7 g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
2-Allylphenol ist ein geschütztes Zwischenprodukt bei der Synthese von Metaboliten von Diclofenac (D436450), einer nichtsteroidalen entzündungshemmenden Verbindung, einem Decycloxygenase (COX)-Hemmer.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7 g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Allylphenol |
Schmelzpunkt | -6°C |
Dichte | 1.024 |
Siedepunkt | 220°C to 222°C |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Geruch | Phenol-like |
Brechungsindex | 1.545 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 742121 |