Learn More
2-Acetyl-6-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10511554
2-Acetyl-6-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511554
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10511554
Marke: Thermo Scientific Acros 134780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3900-45-6
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00021643
InChI-Schlüssel GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthaleneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 77506
IUPAC-Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 108.0°C to 109.0°C
Farbe Beige-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC10H6COCH3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Acetyl-6-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >