Learn More
2-Acetyl-6-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499166
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3900-45-6
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
MDL-Nummer MFCD00021643
InChI-Schlüssel GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
PubChem CID 77506
IUPAC-Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Siedepunkt 155°C to 160°C (0.4 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1871098
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%