Learn More
2-Acetamido-6-Chlorobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342626
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19407-42-2
Summenformel C9H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.617
MDL-Nummer MFCD00051939
InChI-Schlüssel VFHSJTHAMJFUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-n-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 2-acetylamino-6-chloro, acmc-20ao6f, 2-acetamido-6-chloro-benzoic acid, 6-chloro-2-methylcarbonylamino benzoic acid
PubChem CID 88044
IUPAC-Name 2-acetamido-6-Chlorbenzoesäure
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 216°C to 218°C
Menge 25 g
Beilstein 784450
Formelmasse 213.62
Reinheit (%) 99%