Learn More
2-Acetamid-5-Aminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.30 € - 134.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 29958-14-3 |
---|---|
Summenformel | C7H9N3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.17 |
MDL-Nummer | MFCD00160311 |
InChI-Schlüssel | SXGURHSLXPDJBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-acetamido-5-aminopyridine, n-5-aminopyridin-2-yl acetamide, n-5-amino-2-pyridyl acetamide, acetamide, n-5-amino-2-pyridinyl, n-5-amino-pyridin-2-yl-acetamide, pubchem1297, acmc-1cd4y, 2-acetamino-5-aminopyridine, 2-acetylamino-5-aminopyridine, 6-acetylamino-3-aminopyridine |
PubChem CID | 2735219 |
IUPAC-Name | N-(5-Aminopyridin-2-yl)acetamid |
SMILES | CC(=O)NC1=NC=C(N)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20004.03 |
1 g |
44.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11364386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20004.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
29958-14-3 | |
151.17 | |
SXGURHSLXPDJBC-UHFFFAOYSA-N | |
2735219 | |
CC(=O)NC1=NC=C(N)C=C1 |
C7H9N3O | |
MFCD00160311 | |
2-acetamido-5-aminopyridine, n-5-aminopyridin-2-yl acetamide, n-5-amino-2-pyridyl acetamide, acetamide, n-5-amino-2-pyridinyl, n-5-amino-pyridin-2-yl-acetamide, pubchem1297, acmc-1cd4y, 2-acetamino-5-aminopyridine, 2-acetylamino-5-aminopyridine, 6-acetylamino-3-aminopyridine | |
N-(5-Aminopyridin-2-yl)acetamid |
Spezifikation
2-Acetamido-5-aminopyridine | |
144°C to 154°C | |
MFCD00160311 | |
2-acetamido-5-aminopyridine, n-5-aminopyridin-2-yl acetamide, n-5-amino-2-pyridyl acetamide, acetamide, n-5-amino-2-pyridinyl, n-5-amino-pyridin-2-yl-acetamide, pubchem1297, acmc-1cd4y, 2-acetamino-5-aminopyridine, 2-acetylamino-5-aminopyridine, 6-acetylamino-3-aminopyridine | |
CC(=O)NC1=NC=C(N)C=C1 | |
151.17 | |
151.17 |
29958-14-3 | |
C7H9N3O | |
128346 | |
SXGURHSLXPDJBC-UHFFFAOYSA-N | |
N-(5-Aminopyridin-2-yl)acetamid | |
2735219 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only