Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-Deoxy-D-Glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. 10460521
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00061615
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonym N-Acetyl-D-glucosamine
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 4494
Spezifischer Drehzustand + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Spezifische Drehung +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Kristallpulver