Learn More
2-Acetamido-2-Deoxy-alpha-D-Glucopyranose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose |
Namenshinweis | 99.5+% |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 1.0% max. (105°C, 4 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |