Learn More
2-(6-Methoxy-1-Benzofuran-3-yl)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 206.2 |
| Reinheit (%) | 97% |