Learn More
2,6-Diphenylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Diphenylphenol |
Schmelzpunkt | 101°C to 103°C |
Summenformel | C18H14O |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2051224 |
Synonym | 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 3-phenyl-1,1'-biphenyl-2-ol, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol |
InChI-Schlüssel | ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=CC=C2)C3=CC=CC=C3)O |
IUPAC-Name | 2,6-Diphenylphenol |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.31 |