Learn More
2,6-Dimethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as a reagent for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, Pd-catalyzed homocouplings, Rhodium(I)-catalyzed 1,4-addition reactions. It is used in the preparation of protein kinase inhibitors, G Protein-Coupled Receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz für Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kopplungsreaktionen, Pd-katalysierte Homokopplung und Rhodium(I)-katalysierte 1,4-Additionsreaktionen verwendet. Es wird zur Herstellung von Proteinkinase-Inhibitoren, dem G Protein-gekoppelten Rezeptor, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als Reagenz für Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kopplungsreaktionen, Pd-katalysierte Homokopplung und Rhodium(I)-katalysierte 1,4-Additionsreaktionen verwendet. Es wird zur Herstellung von Proteinkinase-Inhibitoren, dem G Protein-gekoppelten Rezeptor, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 120°C to 126°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 149.99 |
Reinheit (%) | 97% |