Learn More
2,6-Dimethoxy-4-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434817
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Used as a flavor and fragrance agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aroma- und Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6638-05-7
MDL-Nummer MFCD00017289
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Schmelzpunkt 36°C to 42°C
Siedepunkt 144°C to 146°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Summenformel C16H13NO3
Menge 25 g
Synonym 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy, chembl24850, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylicacid, maybridge1_005333, acmc-209x2s
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel MVCLSAMNMAWXFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC(=C3)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Phenylmethoxy-1H-Indol-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 267.28
PubChem CID 81146
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 97%