Learn More
2,6-Dimethoxy-4-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Used as a flavor and fragrance agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aroma- und Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Aroma- und Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol |
Schmelzpunkt | 36°C to 42°C |
Siedepunkt | 144°C to 146°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Phenol-like |
Summenformel | C9H12O3 |
Menge | 100 g |
Synonym | 4-methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-methylsyringol, 2,6-dimethoxy-p-cresol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-methyl, p-cresol, 2,6-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-hydroxy-3,5-dimethoxytoluene, unii-fjj5mye75w, fjj5mye75w, 2,6-dimethoxy-4-methyl-phenol |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
InChI-Schlüssel | ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N |