Learn More
2,6-Dichlorindophenol-Natriumsalzhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. It acts as a redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for the enzymatic activity of glucose oxidase. It is also used to compose UVB specific dosimeter and to measure the rate of photosynthesis. It serves as a good reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorindophenol-Natriumsalz-Hydrat eignet sich für die Vitamin-C-Bestimmung. Dient als Redox-Farbstoff zur Untersuchung der Effizienz von Goldnanopartikeln (Au-NP) für die enzymatische Aktivität der Glucoseoxidase. Wird auch verwendet, um UVB-spezifische Dosimeter zu bilden und die Photosynthesegeschwindigkeit zu messen. Dient als gutes Reduktionsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,6-Dichlorindophenol-Natriumsalz-Hydrat eignet sich für die Vitamin-C-Bestimmung. Dient als Redox-Farbstoff zur Untersuchung der Effizienz von Goldnanopartikeln (Au-NP) für die enzymatische Aktivität der Glucoseoxidase. Wird auch verwendet, um UVB-spezifische Dosimeter zu bilden und die Photosynthesegeschwindigkeit zu messen. Dient als gutes Reduktionsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3641229 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,3068 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 290.08 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.