Learn More
2,6-Dichlorindophenol, Natriumsalzhydrat, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13505050
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1266615-56-8
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
MDL-Nummer MFCD00150014
InChI-Schlüssel CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
PubChem CID 23696612
IUPAC-Name Natrium;4-[(3,5-Dichlor-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Ylidene)Amino]Phenolat
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Prozentgehaltsbereich 90+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formelmasse 290.07
Reinheit (%) 90+%