Learn More
2,6-Dichlorbenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484060
2,6-Dichlorbenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484060
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11484060
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11351.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25185-95-9
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
MDL-Nummer MFCD00013938
InChI-Schlüssel YBSXDWIAUZOFFV-ONNFQVAWSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzaldoxime, 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorobenzaloxime, 2,6-dichloro benzyloxime, z-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorophenyl hydroxyimino methane, z-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-2,6-dichlorobenzaldehydeoxime, e-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, e-2,6-dichlorobenzaldehyde oximeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9581041
IUPAC-Name (NE)-N-[(2,6-dichlorphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMILES O\N=C\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzaldoxime
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 2046662
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2,6-Dichlorbenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >