Learn More
2,6-Dichloro-5-Fluoronicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728825
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
CAS 82671-06-5
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H2Cl2FNO2
Menge 25 g
Synonym 2,6-dichloro-5-fluoronicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10943, acmc-1bluq, ksc448a5j, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinicacid
InChI-Schlüssel LTDGKGCHRNNCAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-5-Fluorpyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 209.985
PubChem CID 2733659
Formelmasse 209.99
Reinheit (%) 97%