Learn More
2,6-Dichloro-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Agrarprodukte und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 185°C to 192°C |
Siedepunkt | 130°C (2 mmHg) |
Geruch | Recognizable |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1459581 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 207.02 |
Reinheit (%) | 95% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U23K036 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
10241201 | Analysenzertifikat | 10/06/2022 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
.H9291A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
W29C049 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
P10G111 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |