Learn More
2,6-Dichlor-4-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-fluorophenol |
Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
Siedepunkt | 142°C (100 mmHg) |
Flammpunkt | 103°C (217°F) |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2046856 |
Synonym | phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185 |
Formelmasse | 180.99 |