Learn More
2,6-Di(tert-butyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.8520g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (C5H3N[C(CH3)3]2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 191.32 |
Reinheit (%) | 97% |