Learn More
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane |
Namenshinweis | 96% |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7800g/mL |
Siedepunkt | 296°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |