Learn More
2,5-Dithiobiurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2,5-Dithiobiurea is used in radiopharmaceutical imaging, inhibiting enzyme function, kidney function study and to treat toxic metal poisoning. It is also used in co-crystals development and in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dithiobiurea wird in der radiopharmazeutischen Bildgebung, zur Hemmung der Enzymfunktion, zur Untersuchung der Nierenfunktion und zur Behandlung toxischer Metallvergiftungen eingesetzt. Es wird auch in der Entwicklung von Co-Kristallen und im Bereich der nichtlinearen Optik eingesetzt, um neue kohärente Wellenlängen zu erzeugen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Pyridin, Triethylamin und Dimethylformamid. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,5-Dithiobiurea wird in der radiopharmazeutischen Bildgebung, zur Hemmung der Enzymfunktion, zur Untersuchung der Nierenfunktion und zur Behandlung toxischer Metallvergiftungen eingesetzt. Es wird auch in der Entwicklung von Co-Kristallen und im Bereich der nichtlinearen Optik eingesetzt, um neue kohärente Wellenlängen zu erzeugen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Pyridin, Triethylamin und Dimethylformamid. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dithiobiurea |
Schmelzpunkt | ∼212°C (decomposition) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1723178 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water,pyridine,triethylamine and dimethylformamide. Insoluble in cold water. |
Formelmasse | 150.22 |
Reinheit (%) | 97% |