Learn More
2,5-Dimethyl-3-Hexyn-2,5-Diol, 98 %, ACROS Organics™
34.66 € - 112.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 142-30-3 |
---|---|
Summenformel | C8H14O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.2 |
MDL-Nummer | MFCD00004468 |
InChI-Schlüssel | IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol |
PubChem CID | 8883 |
IUPAC-Name | 2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol |
SMILES | CC(C)(C#CC(C)(C)O)O |
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
142-30-3 | |
142.2 | |
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N | |
8883 | |
CC(C)(C#CC(C)(C)O)O |
C8H14O2 | |
MFCD00004468 | |
2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol | |
2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol |
Spezifikation
2, 5-Dimethyl-3-hexyne-2, 5-diol | |
97.5 | |
>89.0°C | |
121.0°C to 123.0°C (7.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
C8H14O2 | |
MFCD00004468 | |
2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol | |
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-Dimethylhex-3-in-2,5-Diol | |
8883 | |
98% |
142-30-3 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
Authentic | |
Kunststoffflasche | |
HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH | |
01, 501 | |
Solubility in water: 240g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and ethyl acetate,slightly soluble in benzene,naphtha and,carbon tetrachloride | |
CC(C)(C#CC(C)(C)O)O | |
142.2 | |
142.2 | |
Kristalline Flocken oder Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 205-533-4
RUO – Research Use Only