Learn More
2,5-Dimethyl-1-(Pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691503
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-15-2
Summenformel C13H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.267
MDL-Nummer MFCD01567218
InChI-Schlüssel IHQUENCAKSKBOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008545, 2,5-dimethyl-1-4-pyridylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-4-pyridinylmethyl, 2,5-dimethyl-1-pyridin-4-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736289
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)pyrrol-3-carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=NC=C2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 230.27
Reinheit (%) 97%