Learn More
2,5-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490418
2,5-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490418
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11490418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24571.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107099-99-0
Summenformel C8H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.982
MDL-Nummer MFCD01318181
InChI-Schlüssel QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,5-dimethoxyphenylboronicacid, 2,5-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, pubchem1824, acmc-2098nk, ksc174i7n, 2,5-dimethoxyphenylboronoic acid
PubChem CID 2734342
IUPAC-Name (2,5-Dimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 25 g
Beilstein 2969872
Formelmasse 181.98
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2,5-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >