Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol Dikaliumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367556
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) was used in determination of tellurium in indium phosphide doped with cadmium telluride by electro thermal atomic absorption spectrometry. It forms polymers with metals and can be useful in treatment of metal-polluted water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,4-Thiadiazol-2,5-Dithiol (Bismuthiol I) wurde zur Bestimmung von Tellur in Indiumphosphid verwendet, das mit Cadmium-Tellurid mittels elektrothermischer Atomabsorptionsspektrometrie dotiert wurde. Bildet Polymere mit Metallen, und kann bei der Behandlung von metallverunreinigtem Wasser nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4628-94-8
Summenformel C2K2N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 226.413
MDL-Nummer MFCD00003104
InChI-Schlüssel GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 78364
IUPAC-Name Dikalium;1,3,4-Thiadiazol-2,5-Dithiolat
SMILES C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Schmelzpunkt ∽274°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4917786
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 226.43
Reinheit (%) 97%