Learn More
2,5-Dibrombenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352126
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7657-09-2
MDL-Nummer MFCD00013554
ChEBI CHEBI:27656
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Siedepunkt 210°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Summenformel C20H16N2O4
Menge 5 g
Beilstein 2261093
Synonym camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
InChI-Schlüssel VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 348.36
PubChem CID 24360
Formelmasse 303.91
Reinheit (%) 98%