Learn More
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophene was obtained from the reduction of 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophen wurde aus der Reduktion von 2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen gewonnen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophen wurde aus der Reduktion von 2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen gewonnen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene |
Schmelzpunkt | 134°C to 137°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 218219 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 331.94 |
Reinheit (%) | 95% |