Learn More
2,4-Pentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498076
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Pentanedion wird als Vorstufe zu Acetylacetonat, einem gemeinsamen Bidetat und einem Rohstoff für die Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet. Wird in Pharmazeutika, organischen Zwischenprodukten für Lösungsmittel, analytischen Reagenzien, Wolfram und Molybdän in Aluminium-Extraktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Ist leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Isocyanaten, Aldehyden, Zyaniden, Peroxiden und Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-54-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008787
InChI-Schlüssel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-Name Pentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Pentanedione
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.973
Siedepunkt 140°C to 141°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.452
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2310
Beilstein 741937
Merck Index 14,81
Löslichkeitsinformationen It is readily miscible with water.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pentanedione
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4-Pentanedione