Learn More
2,4-Pentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488076
2,4-Pentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11488076
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11488076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14117.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Pentanedion wird als Vorstufe zu Acetylacetonat, einem gemeinsamen Bidetat und einem Rohstoff für die Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet. Wird in Pharmazeutika, organischen Zwischenprodukten für Lösungsmittel, analytischen Reagenzien, Wolfram und Molybdän in Aluminium-Extraktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Ist leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Isocyanaten, Aldehyden, Zyaniden, Peroxiden und Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-54-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008787
InChI-Schlüssel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-Name Pentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 4-Pentanedione
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.973
Siedepunkt 140°C to 141°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.452
Menge 500 mL
UN-Nummer 2310
Beilstein 741937
Merck Index 14,81
Löslichkeitsinformationen It is readily miscible with water.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP06L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
ChargennummerZ04K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
Chargennummer10250666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
ChargennummerT10K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
ChargennummerQ12K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA14117.0F,A14117.AE,A14117.AP
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Pentanedione
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4-pentanedione
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2,4-Pentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >