Learn More
2,4-Pentandion, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224990
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-54-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008787
InChI-Schlüssel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-Name Pentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Pentanedione
Schmelzpunkt -23.0°C
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 133.0°C to 135.0°C
Flammpunkt 35.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2COCH3
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Menge 5 g
Beilstein 01,777
Fieser 01,1
Merck Index 15,76
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, chloroform, ether, benzene, and acetone
Viskosität 0.7445 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pentanedione
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.