missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Pentanediol, (+/-) + meso, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7043640
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11331407

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01779.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 625-69-4 | C5H12O2 | 104.149 g/mol

2,4-Pentanediol was used in the synthesis of chelated multinuclear complexes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,4-Pentandiol wird bei der Synthese von chelierten Multikernkomplexen verwendet.

Löslichkeit
Vollständig mischbar.

Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 625-69-4
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.149
MDL-Nummer MFCD00004549
InChI-Schlüssel GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanediol, 2,4-amylene glycol, isoamylene alcohol, pentanediol-2,4, 2,4-amyleneglycol, dl-2,4-pentanediol, 2,4-pentanediol dl+meso, wln: qy&1yq, 2,4-pentandiol, 2,4-dihydroxypentane
PubChem CID 12262
IUPAC-Name Pentan-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Pentanediol
Namenshinweis (+/-) + meso
Dichte 0.955
Siedepunkt 200°C to 201°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.435
Menge 10 g
Beilstein 969186
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt