Learn More
2-(4-Methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10342383
2-(4-Methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10342383
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 10342383
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB10107DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 98959-77-4
Summenformel C9H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.666
InChI-Schlüssel YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
PubChem CID 43810691
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenoxy)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 203.67
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(4-Methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >