Learn More
2-(4-Hydroxyphenylazo)Benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2- (4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 205°C to 207°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1842696 |
Formelmasse | 242.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |