Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789573
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 502935-47-9
Summenformel C16H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 281.329
MDL-Nummer MFCD07348756
InChI-Schlüssel KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
IUPAC-Name 2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 281.33
Reinheit (%) 97%