Learn More
2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.00 € - 430.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 611-01-8 |
---|---|
Summenformel | C9H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.18 |
MDL-Nummer | MFCD00002480 |
InChI-Schlüssel | BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl |
PubChem CID | 11897 |
ChEBI | CHEBI:64811 |
IUPAC-Name | 2,4-Dimethylbenzoesäure |
SMILES | CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10605602
|
Thermo Scientific Acros
160320100 |
10 g | Glasflasche |
41.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10124030
|
Thermo Scientific Acros
160320500 |
50 g | Glasflasche |
138.69 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10646904
|
Thermo Scientific Acros
160322500 |
250 g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
611-01-8 | |
150.18 | |
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N | |
11897 | |
2,4-Dimethylbenzoesäure |
C9H10O2 | |
MFCD00002480 | |
benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl | |
CHEBI:64811 | |
CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1 |
Spezifikation
2, 4-Dimethylbenzoic acid | |
611-01-8 | |
Weiß | |
267°C (727.0 mmHg) | |
Kristallpulver | |
C9H10O2 | |
MFCD00002480 | |
benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl | |
CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1 | |
150.18 | |
CHEBI:64811 | |
98% |
123°C to 127°C | |
97.5 | |
100.0 | |
Echt | |
98% | |
(CH3)2C6H3CO2H | |
09, 531 | |
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-Dimethylbenzoesäure | |
11897 | |
150.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 210-246-2
- 2,4-Dimethylbenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.