Learn More
2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646904
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-01-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002480
InChI-Schlüssel BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
PubChem CID 11897
ChEBI CHEBI:64811
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 267°C (727.0 mmHg)
Menge 250 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 531
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.